Learn More
Semperit™ Gants en nitrile Semperguard™
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
Description
- Gants noirs en nitrile avec une grande extensibilité
- Particulièrement adaptés aux applications de première ligne dans les secteurs de la restauration, de la beauté et des arts corporels
- Répondent également aux exigences médicales des secteurs du tatouage et du piercing grâce au double étiquetage
- Exempts de phtalates / de plastifiants et de protéines de latex allergènes
- La manchette à bord roulé facilite l’enfilage
- Les boîtes distributrices pratiques contiennent 100 gants ambidextres
- Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Certifications/Conformité | Conformes aux normes EN 420, EN 374 et EN 455 |
Classification | Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I |
Couleur | Noir |
Jetable | Oui |
Finition externe | Doigts texturés |
Qualité | Certifiés conformes à la directive européenne (VO) 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |