Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
195.04€ - 400.68€
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11903451
|
Lenz Laborglasintrumente
04008173 |
2 L |
280.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11913451
|
Lenz Laborglasintrumente
04008170 |
1 L |
400.68€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11963441
|
Lenz Laborglasintrumente
04008128 |
50 ml |
195.04€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11973441
|
Lenz Laborglasintrumente
04008137 |
100 mL |
210.94€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993441
|
Lenz Laborglasintrumente
04008158 |
500 mL |
308.46€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- With NS socket and PE stopper
- Without scale, with PTFE plug
- With screwthread retaining device
- Material: borosilicate glass 3.3
Spezifikation
Verre borosilicaté 3.3 |