missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SERCA2 ATP2A2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F11A11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SERCA2 ATP2A2 |
---|---|
Clone | 1F11A11 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829775
|
Proteintech
67248-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819775
|
Proteintech
67248-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The SERCA2, ATP2A2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SERCA2, ATP2A2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SERCA2, ATP2A2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
SERCA2 ATP2A2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
488 | |
Primary |
1F11A11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |