Learn More
Pyrex™ Pipette de mesure sérialisée/certifiée
Pipette de mesure certifiée de classe A
Marque:  Pyrex™ 01707-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.38000kg
Code produit. 15159962
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
0,01 mL
Verre
Oui
325 mm
7 mm
Stérile
Transparent
Pipette