Learn More
Binder™ Série CB Étuves à CO2
Le système BINDER CB convient à toutes les applications d’incubation sensibles et garantit une croissance cellulaire parfaite. Grâce à sa large gamme d’options et d’accessoires, cette étuve bactériologique de BINDER se prête parfaitement à des procédés de culture complexes ou des milieux de croissance spécifiques dans des conditions hypoxiques ou hyperoxyques.
8950.00€ - 10950.00€
Spécification
Ampérage 10 A
Capacité (métrique) 170 L
Dimensions (P x L x H) intérieures 560 x 600 x 505 mm
Fréquence 50/60 Hz
Poids (métrique) 95 kg
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
15964302 Afficher les documents Binder™
9040-0132
With O2 control 10950.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15993210 Afficher les documents Binder™
9040-0131
Étalon 8950.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Plage de température : de 4 °C au-dessus de la température ambiante à 60 °C
  • Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
  • Plage de régulation CO₂ : 0-20 vol.-% CO2
  • Plage de régulation O₂ : 0,2-20 vol.-% O₂ pour variantes de modèle avec régulation O₂
  • Plage de régulation O₂ alternative : 10-95 vol.-% O₂, option pour variantes de modèle avec régulation O₂
  • Concept d’anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
  • Capteur CO₂ stérilisable à l’air chaud, équipé de technologie infrarouge monofaisceau
  • Buse de mélange de CO₂ à effet Venturi
  • Contrôleur intuitif à écran tactile
  • Enregistrement interne des mesures et interface USB pour lire les valeurs mesurées en format ouvert
  • Système d’humidification à double panier optimisé avec protection contre la condensation
  • Espace intérieur augmenté de 170 litres pour la même empreinte écologique (comparé au modèle précédent)
  • Hauteur d’empilement de seulement 1,80 m pour une bonne maniabilité de l’appareil supérieur
  • Système d’autodiagnostic CO₂ de sécurité pour la protection pH des cultures cellulaires
  • Système DuoDoor™ : porte extérieure et porte vitrée dotées d’une poignée pour l’ouverture
  • Poignée de porte verrouillable
  • Interface pour ordinateur : Ethernet
  • Commutateur d’alarme sans potentiel
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité
  • Plateaux perforés en acier inoxydable
  • Les appareils sont empilables au moyen d’un adaptateur d’empilage
Spécification
Spécification
10 A
560 x 600 x 505 mm
95 kg
200/240 V
170 L
50/60 Hz
4° above ambient to 60°C
1.4 kw