Learn More
BINDER™ Série CB Étuves à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et sonde CO2 stérilisable
Le système BINDER CB convient à toutes les applications d’incubation sensibles et garantit une croissance cellulaire parfaite. Grâce à sa large gamme d’options et d’accessoires, cette étuve bactériologique de BINDER se prête parfaitement à des procédés de culture complexes ou des milieux de croissance spécifiques dans des conditions hypoxiques ou hyperoxyques.
7604.00€ - 13953.00€
Spécification
Gamme de concentrations de CO2 0 to 20 [Vol.-% CO2]
Tension 240V
Fréquence 50/60Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Nb d’étagères Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Nb d’étagères Prix Quantité et disponibilité  
15672196 Afficher les documents BINDER™
9040-0104
53L 2 std./2 max. 7604.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15602196 Afficher les documents BINDER™
9040-0090
53L 1 std./3 max. 9666.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15692196 Afficher les documents BINDER™
9040-0108
210L 3 std./3 max. 13346.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15642196 Afficher les documents BINDER™
9040-0098
210L 3 std./8 max. 13953.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Plage de température : de 7 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60 °C
  • Plage d’humidité : jusqu’à 95 % HR
  • Zones de régulation de l’O2 alternatives : 0,2-20 % vol. O2 ou 10-95 % vol. O2 (variantes de modèle O, GO)
  • Autostérilisation à l’air chaud à 180 °C
  • Système d’humidification à double panier avec protection contre la condensation
  • Buse de mélange de CO2 à effet Venturi
  • Capteur de CO2 stérilisable à l’air chaud équipé de technologie infrarouge
  • Affichage sur moniteur couleur LCD
  • Poignée de porte refermable
  • Porte intérieure étanche en verre de sécurité
  • Chambre intérieure emboutie, sans soudure, en acier inoxydable
  • 2 clayettes-plaques perforées en acier inoxydable
  • Les appareils sont empilables au moyen d’un adaptateur d’empilage
  • Système de diagnostic de panne avec alarme visuelle et sonore
  • Interface pour ordinateur : Ethernet
  • Enregistrement interne des mesures et interface USB
  • Commutateur d’alarme sans potentiel
Spécification
Spécification
0 to 20 [Vol.-% CO2]
240V
50/60Hz