Learn More
BINDER™ Chambre de test d’humidité série KBF-S Solid.Line
La chambre de test d’humidité BINDER™ série KBF-S Solid.Line, avec intérieur sans corrosion et condensation pour garantir des niveaux stables de température et d’humidité, est idéale pour les tests de stabilité à long terme et accélérés des produits pharmaceutiques.
11115.00€ - 19385.00€
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./9 max.
Type de bouchon CEE
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Modèle Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15986482
Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
9020-0366
KBFS240-230 V 247 L
12095.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16378975
Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
9020-0368
KBFS720-230 V 700 L
16530.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16332106
Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
9020-0370
KBFS115-230 V 1020 L
11115.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16342106
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
9020-0372
KBFS1020-230 V 102 L
19385.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-04-2024
Description
  • Plage de températures : 0°C à 70°C
  • Plage d’humidité : 20 % à 80 % de HR
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable, supports de clayettes inclus
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Roulettes doubles robustes avec freins, à partir de 240 L
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Alimentation en eau indépendante via le réservoir
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
CEE
0°C à 70°C
LCD
200 V
50/60 Hz
Pas d’éclairage
2 std./9 max.
20 à 80 %
Chambre de test d’humidité
de 20 % HR à 80 % HR
16 A