Learn More
3M™ Casque de chantier ventilé de série G2000 avec bandeau en cuir
Le casque de chantier ventilé de série 3M™ de série G2000 avec bandeau en cuir offre une bonne circulation de l’air entre le casque et son harnais qui, associé à l’entrée de ventilation en haut du casque, permet d’augmenter l’acceptation des porteurs.
371.28€ - 461.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
Matériau | ABS stabilisé aux UV |
Type de produit | Casque |
Dimensions | 54 à 62 cm |
Type de suspension | Verrou |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15769937
|
3M™
7000107924 |
Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15759937
|
3M™
7000107921 |
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15749937
|
3M™
7000107920 |
Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Un casque de chantier avec une excellente ventilation, un bon champ de vision et l’un des rares casques légers disponibles
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Le bord étendu situé à l’arrière du casque offre une protection supplémentaire pour la zone sensible du cou
- Surface plate pour l’impression d’un logo, d’un nom de marque, etc.
- Bandeau facile à remplacer pour plus de confort et d’hygiène
- Bandeau ventilé pour un meilleur confort
Spécification
EN 397 | |
Casque | |
Verrou | |
Oui |
ABS stabilisé aux UV | |
54 à 62 cm | |
340 g |