Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3001
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3001 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
505.00€ - 525.00€
Spécification
Certifications/Conformité EN 50365, EN397
Comprend Diélectrique 440 V
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 53 à 62 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15709727
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000039722
Blanc
525.00€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15729987
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000108317
Jaune
505.00€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Isolation électrique à 440 VCA
  • Bandeau à cliquet facile à régler
Spécification
Spécification
EN 50365, EN397
ABS stabilisé aux UV
53 à 62 cm
330 g
Diélectrique 440 V
Casque
Cliquet