Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 2 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
Marque:  Greiner Bio-One 710180
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 5.10000kg
Code produit. 10686581
  • 485.69€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • PS de haute qualité
  • Transparent, graduation facilement lisible
  • Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
  • Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Spécification
Forme : Standard
Stérile
1/100
2 ml
Polystyrène
Oui
Conditionnée individuellement dans un emballage en papier/plastique
Pipette sérologique