Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles Shorty
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
Marque: Greiner Bio-One 606190
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Forme : Shorty | |
Stérile | |
1/10 | |
5 ml |
PS | |
Oui | |
Conditionnement individuel en plastique | |
Pipette sérologique |