Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 170355T
35.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.18500kg
Code produit. 17514725
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
  • Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
  • Garantit une précision de distribution de + / -2 %
  • Emballage en papier /plastique permettant une ouverture facile
  • Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans DNase / RNase
  • Sans ADN humain
  • Sans BSE/TSE
Spécification
Spécification
Polystyrène
Oui
5 mL
Pipette sérologique
Contrôleur de pipette
Stérile
Transparent
341 mm