Learn More
Kartell™ Pilons dentelés
Code produit. 10687301
Click to view available options
Capacité (métrique):
2mL
5 mL
15mL
30mL
50 ml
Hauteur (métrique):
230 mm
235 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10687301
Marque: Kartell™ 0630200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dispersez l’homogénat dans un mortier plus efficacement avec un pilon dentelé. Les pilons dentelés Kartell™ sont parfaits pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs et les tissus.
  • Arbre en acier inox et tête en PTFE
  • À utiliser avec un mortier borosilicaté pour le broyage des échantillons
  • Idéal pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs
Spécification
Capacité (métrique) 2mL
Diamètre (métrique) externe Arbre de 6,5 mm
Type de produit Pilon dentelé
Matériau PTFE (tête), acier inox (arbre)
À utiliser avec (équipement) Broyeur pour tissus
Hauteur (métrique) 230 mm
Type Pilon dentelé