Learn More
Labconco™ Flacons à sérum
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Description
- La paroi fine et uniforme assure une congélation et un séchage homogènes
- Récipients convenant parfaitement aux plateaux de séchage et bouchage FreeZone
- Peuvent être connectés aux ports de vannes sur les chambres de séchage et les collecteurs
- Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Taille du bouchon | 20 mm |
Type de produit | Flacon à sérum avec bouchon de 20 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Nb par paquet | 100/boîte |
Stérilité | Non stérile |