Learn More
Labconco™ Flacons à sérum
Parfaits pour le stockage à long terme d’échantillons lyophilisés. Les flacons de sérum Labconco sont spécialement conçus pour les applications de lyophilisation.
Marque:  Labconco™ 7573210
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.73000kg
Code produit. 15113065
  • 182.74€ / 100 pièces
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • La paroi fine et uniforme assure une congélation et un séchage homogènes
  • Récipients convenant parfaitement aux plateaux de séchage et bouchage FreeZone
  • Peuvent être connectés aux ports de vannes sur les chambres de séchage et les collecteurs
  • Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Spécification
10mL
Verre
Non stériles
Clear
100/boîte
Flacon à sérum avec bouchon de 20 mm
Vidéos