Learn More
BD Vacutainer Tubes de sérum
Tubes en plastique (PET) pour le prélèvement de sérum.
Marque:  BD Vacutainer 369032
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12841863
  • 23.40€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Particules de silice ajoutées comme activateur de caillot
  • Étiqueté avec CAT (tube activateur de caillot)
  • Doit être légèrement retourné à 180° d’avant en arrière 5-6 fois
Spécification
Spécification
Silice (activateur de coagulation)
Hemogard™
Rouge
Papier
PET
4 mL
13 x 75 ml