Learn More
SESN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SESN3 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16888503
|
Proteintech
11431-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16878503
|
Proteintech
11431-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
May function as an intracellular leucine sensor that negatively regulates the TORC1 signaling pathway. May also regulate the insulin-receptor signaling pathway through activation of TORC2. This metabolic regulator may also play a role in protection against oxidative and genotoxic stresses.Spécification
SESN3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P58005, Q9CYP7 | |
143686, 315427, 75747 | |
SESN3 Fusion Protein Ag1961 | |
Primary | |
-20°C | |
SESN3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SESN3, SEST3, sestrin 3 | |
Sesn3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |