Learn More
SET Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SET |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806695
|
Proteintech
55201-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16896685
|
Proteintech
55201-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specific to SET. It can recognize isoform1 and isoform2 of SET.
SET is a multitasking protein, involved in apoptosis, transcription, nucleosome assembly and histone binding. Isoform 2 anti-apoptotic activity is mediated by inhibition of the GZMA-activated DNase, NME1.Spécification
SET | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q01105, Q63945, Q9EQU5 | |
307947, 56086, 6418 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SET |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
2PP2A, HLA DR associated protein II, I 2PP2A, I2PP2A, IGAAD, IPP2A2, PHAPII, Protein SET, SET, SET nuclear oncogene, TAF I, TAF IBETA, Template activating factor I | |
SET | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |