missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETD8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Spécification

Antigène SETD8
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16832534
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14063-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16822534
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14063-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Histone methyltransferase that specifically monomethylates ′Lys-20′ of histone H4. H4 ′Lys-20′ monomethylation is enriched during mitosis and represents a specific tag for epigenetic transcriptional repression. Mainly functions in euchromatin regions, thereby playing a central role in the silencing of euchromatic genes. Required for cell proliferation, probably by contributing to the maintece of proper higher order structure of DNA during mitosis. Involved in chromosome condensation and proper cytokinesis. Nucleosomes are preferred as substrate compared to free histones.
Spécification

Spécification

SETD8
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q2YDW7, Q9NQR1
387893, 67956
SETD8 Fusion Protein Ag5114
Primary
-20°C
KMT5A
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
H4 K20 HMTase SETD8, KMT5A, Lysine N methyltransferase 5A, PR Set7, PR/SET07, PRSET7, SET07, SET8, SETD8
KMT5A
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications