Learn More
METTLER TOLEDO™ Instrument de mesure du pH / de la conductivité SevenCompact™ Duo S213
Les paramètres multiples permettent de mesurer simultanément ou indépendamment le pH et la conductivité. L’instrument de mesure du pH / de la conductivité Mettler Toledo SevenCompact Duo213 associe des technologies de mesure électrochimique précises à une conception flexible, innovante et facile d’utilisation.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30339959
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Includes: Instrument, support d’électrode, couvercle de protection, instructions d’utilisation, manuel d’utilisation, déclaration de conformité, certificat de test, capteur de pH InLab Expert Pro-ISM et capteur de conductivité InLab 731, guides de mesure du pH et de la conductivité, deux sachets de tampon (pour pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00), deux sachets d’étalon pour 1433 μS/cm et 12,88 mS/cm
Description
- Instrument de mesure de paillasse du pH, de la conductivité, de la concentration ionique, de l’oxydoréduction/rH, de la résistivité, de la salinité et des solides dissous totaux (TDS) pouvant afficher les résultats en pH, mV, mV Rel, μS/cm et ms/cm
- Protection IP54
- Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
- Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
- Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
Spécification
± 0,5 % | |
±0,002 | |
± 0,5 % | |
Conductivité 1 ; pH max. de 5 | |
Jusqu’à 5 | |
Kit S213 - Applications générales | |
TFT couleur | |
mode routine / mode expert | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,00 à 100,0 MOhm-cm | |
0,00 mg/l à 1000 g/l | |
-5° à +130°C (compensation automatique de la température) ; -30° à +130°C (compensation manuelle de la température) | |
pH 7,00 | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
SevenCompact Duo S213 | |
S213-Kit standard | |
5 à 80 % (sans condensation) | |
0,1, 1 | |
0,00 à 1,0 | |
± 0,1°C | |
0,1°C | |
20,4 x 17,4 x 7,4cm |
± 0,1 mV entre -1 000 et 1 000 mV ; ± 0,2 mV en dehors | |
± 0,5 % | |
± 0,5 % | |
1 | |
clé USB, logiciel EasyDirect pH sur PC | |
Double canal | |
IP 54 | |
0,001 μS/cm à 1 000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,00 à 80,00 USP/ppt | |
0,001/0,01/0,1 | |
pH-mètre et conductimètre S213&, électrode InLab Expert Pro-ISM, électrode InLab 731-ISM, support d’électrodes, 2 sachets d’étalons pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01, 2 sachets d’étalons chacun : 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm, guide de mesure du pH, guide de mesure de la conductivité, capot de protection, certificat de test | |
Clavier à membrane :Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
1 000 mesures | |
9 à 12 VCC, 2,5 W | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,001 à 1 | |
0,00 à 1,0 | |
0,01 à 1 | |
Linéaire, non linéaire, éteint, eau pure | |
Automatique ou manuel | |
890 g |