Learn More
Abnova™ SFN (Human) Recombinant Protein
Human SFN partial ORF ( AAH00329.1, 3 a.a. - 238 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH00329.1
Identification génétique (Entrez) 2810
Nom stratifin
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16105641
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00002810-Q01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16115641
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00002810-Q01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • Sequence: RASLIQKAKLAEQAERYEDMAAFMKGAVEKGEELSCEERNLLSVAYKNVVGGQRAAWRVLSSIEQKSNEEGSEEKGPEVREYREKVETELQGVCDTVLGLLDSHLIKEAGDAESRVFYLKMKGDYYRYLAEVATGDDKKRIIDSARSAYQEAMDISKKEMPPTNPIRLGLALNFSVFHYEIANSPEEAISLAKTTFDEAMADLHTLSEDSYKDSTLIMQLLRDNLTLWTADNAGEE
Spécification
Spécification
AAH00329.1
stratifin
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
YWHAS
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2810
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SFN
GST