Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire SFX-Insect™
Conçu pour favoriser la croissance des principales lignées de cellules d’insectes et permet de produire une grande variété de protéines recombinantes. Le milieu de culture cellulaire HyClone™ SFX Insect™ est un milieu sans protéines qui favorise la croissance des cultures cellulaires.
103.00€ - 415.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPFa |
---|---|
Type de produit | Milieu de cellules d’insectes |
Code produit | Marque | Quantité | Forme | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Forme | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10024393
|
Cytiva
SH30278.LS |
6 x 1000 mL | Liquide | Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 | Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |
415.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10531813
|
Cytiva
SH30350.02 |
5 L | Poudre | Glutamine, Poloxamère 188 | Sans bicarbonate de sodium, Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |
182.00€
5L |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10673143
|
Cytiva
SH30278.02 |
1000 mL | Liquide | Glutamine, Poloxamère 188 | Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |
103.00€
1000mL |
Expédition estimée: 26-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11561911
|
Cytiva
SH30350.03 |
10 L | Poudre | Glutamine, Poloxamère 188 | Sans bicarbonate de sodium, Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |
349.00€
10L |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Milieu sans protéine
Spécification
BPFa | |
Milieu de cellules d’insectes |