Learn More
SGE™ Ferrules réductrices, 15 % graphite / 85 % Vespel™
Mécaniquement robustes pour une durée de vie prolongée
65.70€ - 88.90€
Spécification
Matériau | 15 % de graphite / 85 % de Vespel |
---|---|
À utiliser avec (application) | GC |
Type | Ferrule réductrice |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Type | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Type | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15298893
|
SGE™
0726673 |
0,6 cm | Ferrule réductrice | 0,74 cm | 0,95 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10075350
|
SGE™
0726702 |
0,05 cm | Ferrule réductrice | 0,74 cm | 0,64 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12736358
|
SGE™
072673 |
0,63 cm | Ferrule réductrice | 0,74 cm | 0,95 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10507922
|
SGE™
072655 |
0,08 cm | Ferrule réductrice | 0,37 cm | 0,32 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10300661
|
SGE™
072654 |
0,05 cm | Ferrule réductrice | 0,37 cm | 0,32 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16672632
|
SGE™
072671 |
0,08 cm | Ferrule réductrice | 0,74 cm | 0,64 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12663016
|
SGE™
072663 |
0,02 cm | Ferrule réductrice | 0,37 cm | 0,32 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10340611
|
SGE™
072663 |
0,02 cm | Ferrule réductrice | 0,37 cm | 0,32 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12776348
|
SGE™
072659 |
0,03 cm | Ferrule réductrice | 0,37 cm | 0,32 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Robustesse mécanique pour une durée de vie prolongée
- Offre une bonne préhension avec la colonne capillaire
- Température maximale : 300°CC (572°F)
- À resserrer après les cycles de température initiaux
- Non réutilisable
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
Spécification
15 % de graphite / 85 % de Vespel | |
GC | |
Ferrule réductrice |