Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
73.70€ - 431.00€
Spécification
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
---|---|
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Calibre d’aiguille | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Calibre d’aiguille | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10214942
|
Trajan™
000553 |
1 μl | Piston, adaptateur répétiteur | 23 G |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10452561
|
Trajan™
000445 |
0,5 μl | Amovible | 23 G | GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10611813
|
Trajan™
001953 |
5 μl | Fixe | 26 G | PerkinElmer Autosystem |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10143402
|
Trajan™
001954 |
5 μl | Fixe | 23 G | PerkinElmer Autosystem |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10033662
|
Trajan™
001982 |
5 μl | Fixe | 26 G | Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 et AS800, seringue pour échantillonneur automatique GC |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10245799
|
Trajan™
001988 |
5 μl | Fixe | 23 G | GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10577922
|
Trajan™
002897 |
10 μl | Amovible | 26 G | GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10380611
|
Trajan™
002898 |
10 μl | Amovible | 23 G | GC Shimadzu AOC 14, 17, 20 et 20i |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10316772
|
Trajan™
002924 |
10 μl | Amovible | 25 G | Échantillonneurs automatiques GC Varian 8035, 8100 et 8200 |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10431031
|
Trajan™
002992 |
10 μl | Fixe | 26 G | Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS80, triPlus |
73.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15208473
|
Trajan™
002993 |
10 μl | Amovible | 26 G | Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS80, triPlus |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Remplace les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque |