Learn More
SGE™ Colonnes capillaires BPX70
Spécialement conçues pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME)
765.00€ - 780.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
---|---|
Phase stationnaire | 70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane |
À utiliser avec (application) | GC, Glucides, Analyse pharmaceutique |
Granulométrie | 0,25 μm |
Plage de températures | 50°C à 250/260°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
10432191
|
SGE™
054606 |
0,32 mm | 25 m |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576762
|
SGE™
054616 |
0,32 mm | 30 m |
780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécialement conçu pour l’analyse des esters méthyliques d’acides gras (FAME)
- La seule phase stationnaire à haute température et à haute teneur en cyanopropyle utilisée couramment pour les applications GC / MS
- (70 %)-cyanopropyl (équiv.) polysilphénylène-siloxane
Applications primaires suggérées pour les colonnes BPX70 :
Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Produits pharmaceutiques
Sucres
Specifications
0,32 mm | |
GC, Glucides, Analyse pharmaceutique | |
50°C à 250/260°C | |
Polaire |
70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane | |
0,25 μm | |
0,25 μm |