Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique Diamond MS Thermo RSH et CTC RTC
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
115.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide / gazeuse |
---|---|
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Température max. (impériale) | 662deg;F |
Température max. (métrique) | 350deg;C |
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13107986
|
Trajan™
002790 |
10 μl | 10R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13117986
|
Trajan™
003790 |
25 μl | 25R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13127986
|
Trajan™
004790 |
50 μl | 50R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13137986
|
Trajan™
005790 |
100 μl | 100R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliCompatible avec les aiguilles amovibles ultra lisses avec choix de traitement de surface (vendues séparément)/li/ulSpécification
Chromatographie liquide / gazeuse | |
662deg;F | |
Chaque | |
Amovible |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
350deg;C | |
Thermo RSH et CTC RTC |