Learn More
Trajan™ Seringues eVoltrade; XCHANGE
Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels pour empêcher la contamination croisée des réactifs.
Marque: Trajan™ 2910035
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
ulliDispositif indépendant de l’utilisateur pour la manipulation des liquides/liliRéduction du besoin de ré-analyse/liliSeringues facilement et rapidement changées/liliPièces de rechange disponibles/li/ulSpécification
23 G | |
1,9 in | |
Seringue eVol™ | |
50 mm |
Procédure de manipulation de liquides | |
50 mm | |
1 ml | |
Biseauté |