Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP10 (1701)
Spécifiquement conçues pour la séparation des pesticides organochlorés répertoriés dans les méthodes EPA 608 et 8081
690.00€ - 710.00€
Spécification
Phase stationnaire | 14 % cyanopropylphényl-polysiloxane |
---|---|
Type d’USP | G46 |
À utiliser avec (application) | Analyses environnementales (méthodes EPA 608 et 8081), Analyse des pesticides et herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique |
Matériau de remplissage | Forte™ BP10 (1701) |
Polarité | Modérément polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10025300
|
Trajan™
054253 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10761654
|
Trajan™
054268 |
0,32 mm | 0,5 μm | 25 m |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10259240
|
Trajan™
054280 |
0,53 mm | 1 μm | 25 m |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12995531
|
Trajan™
054256 |
0,25 mm | 0,25 μm | 30 m |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12905541
|
Trajan™
054259 |
0,32 mm | 0,25 μm | 30 m |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278663
|
Trajan™
054270 |
0,32 mm | 1 μm | 30 m |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288663
|
Trajan™
054283 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Colonne hautement inerte
- Bleeding faible
- Peuvent être rincées avec des solvants
- Idéales pour les méthodes EPA 608 et 8081, les pesticides, les herbicides et les produits pharmaceutiques
Spécification
14 % cyanopropylphényl-polysiloxane | |
Analyses environnementales (méthodes EPA 608 et 8081), Analyse des pesticides et herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique | |
Modérément polaire |
G46 | |
Forte™ BP10 (1701) | |
Silice fondue |