Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP10 (1701)
Spécifiquement conçues pour la séparation des pesticides organochlorés répertoriés dans les méthodes EPA 608 et 8081
Marque: Trajan™ 054253
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Colonne hautement inerte
- Bleeding faible
- Peuvent être rincées avec des solvants
- Idéales pour les méthodes EPA 608 et 8081, les pesticides, les herbicides et les produits pharmaceutiques
Spécification
0,22 mm | |
14 % cyanopropylphényl-polysiloxane | |
Analyses environnementales (méthodes EPA 608 et 8081), Analyse des pesticides et herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique | |
0,25 μm | |
Forte™ BP10 (1701) | |
Silice fondue |
G46 | |
280/300°C | |
–20°C à +280/300°C | |
25 m | |
Modérément polaire |