Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok amovibles
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
Marque:  SGE™ 009660
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27810kg
Code produit. 10103614
  • 662.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités de 10 μl à 100 ml
  • En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
  • Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Les seringues Luer-Lok™ sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
Spécification
± 1 %
1,28 in
Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Seringue Gastight
120°C
Aiguille non comprise
50 ml
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
32,6 mm
Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
248°F
50MR-LL-GT
Chaque
Luer Lock, amovible