Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok amovibles
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
112.00€ - 662.00€
Spécification
Précision | ± 1 % |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
À utiliser avec (application) | Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale |
Comprend | Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte |
Type de produit | Seringue Gastight |
Code produit | Marque | Type de connexion | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16622652
|
SGE™
008760 |
Luer Lock, amovible | 0,53 in | 13,7 mm | 5MDR-LL-GT |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10730662
|
SGE™
008960 |
Luer Lock, fixe | 0,7 in | 18 mm | 10MDR-LL-GT |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11971134
|
SGE™
009462 |
Luer Lock, amovible | 0,31 in | 8 mm | 25MDR-LL-GT |
500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11901144
|
SGE™
009760 |
Luer Lock, amovible | 1,59 in | 40,6 mm | 100MR-LL-GT |
656.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10103614
|
SGE™
009660 |
Luer Lock, amovible | 1,28 in | 32,6 mm | 50MR-LL-GT |
662.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
- Capacité de 10 μl à 100 ml
- En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
- Aiguilles alignées sur le repère zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, pour une précision < ± 1 %
- Pistons remplaçables sur tous les modèles
- Les seringues Luer-Lock™ sont fournies sans aiguilles (à commander séparément)
Spécification
± 1 % | |
Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale | |
Seringue Gastight | |
120°C | |
Chaque |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte | |
248°F | |
Aiguille non comprise |