Learn More
SGE™ Septa GC : TCS
Spécifiquement conçues pour une utilisation avec les instruments GC Agilent Technologies™ (HP)
Marque: SGE™ 041854
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Septa TCS
- Septa en silicone triple couche revêtu de PTFE pour des applications à température moyenne à élevée
- Bonne durabilité, très bonne étanchéité
- Excellente résistance aux solvants ; très bonne résistance aux déchirures
- Température maximale : 280°CC (536°F)
Spécification
280°C | |
50/boîte |