Learn More
Trajan™ Vannes de microcontrôle
Mesure précise et commande marche-arrêt des flux gazeux. Conçues spécifiquement pour les applications de chromatographie, elles peuvent être utilisées à des températures élevées, d’un vide élevé à une pression moyenne.
172.00€ - 685.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Taille de connexion (métrique) | 0,15 cm |
Pression max. | 700°psi |
Code produit | Marque | Code de vanne | Longueur (métrique) du tube | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code de vanne | Longueur (métrique) du tube | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15289153
|
Trajan™
1236103 |
MOVPT | 50 mm | Sortie double pneumatique en T |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15269153
|
Trajan™
1236091 |
MOVP | 50 mm | Sortie unique pneumatique en L |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12689949
|
Trajan™
1236104 |
MOVPT(L) | 100 mm | Sortie double pneumatique en T |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15209163
|
Trajan™
1236283 |
SMOV | Sortie simple manuelle en L |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Idéal pour les applications de chromatographie
- Peut être utilisé à des températures élevées, du vide élevé à la pression moyenne
- Vide évalué à un taux de fuite d’1E-05 cc/s d’hélium
Spécification
Acier inoxydable | |
0,15 cm | |
700°psi |