Learn More
SGE™ Seringues pour nano-volumes
Idéales pour l’injection de chromatographie capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
95.40€ - 226.00€
Spécification
Précision | ± 2 % |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre) |
Type de produit | Seringue pour nano-volumes |
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10711432
|
SGE™
000300 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10370901
|
SGE™
000303 |
0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-5/0.47 |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10482001
|
SGE™
000310 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11982585
|
SGE™
000311 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7BV |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10306392
|
SGE™
000355 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10095500
|
SGE™
000350 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10725046
|
SGE™
000501 |
1 μl | 23 G | 1BR-5BV |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10636231
|
SGE™
000376 |
0,5 μl | 26 G | 0.5BR-OC-7/0.47 |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10616421
|
SGE™
000505 |
1 μl | 23 G | 1BR-7 |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11992585
|
SGE™
000506 |
1 μl | 23 G | 1BR-7BV |
99.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10167260
|
SGE™
000510 |
1 μl | 23 G | 1BR-11.5 |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10568882
|
SGE™
000570 |
1 μl | 26 G | 1BR-7/0.47 |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10601813
|
SGE™
000550 |
1 μl | 23 G | 1BR-5-RAX |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10318983
|
SGE™
000801 |
5 μl | 23 G | 5BR-5BV |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10588882
|
SGE™
000802 |
5 μl | 23 G | 5BR-7 |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11902595
|
SGE™
000803 |
5 μl | 23 G | 5BR-7BV |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12907536
|
SGE™
000804 |
5 μl | 23 G | 5BR-11.5 |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10578302
|
SGE™
000852 |
5 μl | 23 G | 5BR-7-RAX |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11962585
|
SGE™
000301 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5BV |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10763714
|
SGE™
000500 |
1 μl | 23 G | 1BR-5 |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10288860
|
SGE™
000800 |
5 μl | 23 G | 5BR-5 |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Idéales pour l’injection chromatographique capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
- Possibilité d’injecter jusqu’à 50 nl avec une précision élevée
- Idéales pour la distribution de très petits volumes liquides
- Le piston s’étend dans la pointe de l’aiguille
- L’échantillon est contenu uniquement dans l’aiguille sans contact avec le verre
- Volume mort pratiquement nul et transfert entre les injections
- Recommandé pour une utilisation lorsque le volume de l’échantillon est inférieur à 1000 nl (1 μl)
Specifications
± 2 % | |
Verre borosilicaté (cylindre) | |
Seringue pour nano-volumes | |
Chaque |