Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Style de pointe biseautée. Les aiguilles de rechange Trajan Scientific and Medical™ pour seringues Luer-Lock sont fournies en boîtes de 5.
Marque: Trajan™ 039831
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
- Aiguille standard à usage général
- En acier inox
- Préféré pour l’injection manuelle où percer le septum exactement au même endroit est difficile
Spécification
Stainless Steel | |
0,025 in | |
0,65 mm | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Aiguille de rechange | |
114,808 mm | |
Luer-Lock |
19 G | |
0,042 in | |
1 mm | |
4,52 in | |
Trajan™ | |
Biseauté |