Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 μl à aiguille amovible
Aiguilles de rechange pour seringues 25-500 ul à utiliser en chromatographie
Marque: Trajan™ 038410
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 µl à utiliser en chromatographie
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Stainless Steel | |
0,007 in | |
0,2 mm | |
Chromatographie | |
Aiguille de rechange | |
Orifice latéral ou bombé |
25 G | |
0,019 in | |
0,5 mm | |
2 po | |
2/boîte |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.