Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 μl à aiguille amovible
Aiguilles de rechange pour seringues 25-500 ul à utiliser en chromatographie
Marque:  Trajan™ 038138
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15298593
  • 45.70€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 µl à utiliser en chromatographie
ulliLa longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille/liliChoisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe/li/ul
Spécification
Spécification
Stainless Steel
0,24 mm
0,24 mm
0,63 mm
7 po
2/boîte
Biseauté
23 G
0,024 in
0,63 mm
Chromatographie
Aiguille de rechange
50 μl
Promotions
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.