Learn More
SGE™ Seringues standard à aiguille fixe, série II
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
Marque: SGE™ 002030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision < ±1 %
- Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
- Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
- Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
± 1 % | |
26 G | |
0,25 in | |
0,47 mm | |
1,96 in | |
Grande - 1,0 µl, Petite - 0,2 µl | |
6 Paquets | |
Biseau fixe |
Verre borosilicaté (cylindre) | |
0,01 in | |
6,5 mm | |
Protection du piston | |
Seringue pour micro-volumes | |
10F | |
10 μl | |
Fixe |