Learn More
SGE™ Ferrule de rechange pour kits de démarrage de ferrules SilTite™
Système de ferrule et d’écrou spécialement conçu pour les colonnes GC en silice fondue et les systèmes GC/MS
76.40€
Spécification
Matériau | Métal |
---|---|
À utiliser avec (application) | Toutes connexions |
Type | Ferrule |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | À utiliser avec (équipement) | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | À utiliser avec (équipement) | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13477238
|
SGE™
073220 |
0,4 mm | D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne | Ferrule | 10/boîte |
76.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13497238
|
SGE™
073221 |
0,5 mm | D.I. de 0,32 mm Colonne | Ferrule | 10/boîte |
76.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10123554
|
SGE™
073222 |
0,8 mm | Diamètre interne de 0,53 mm Colonne | Ferrule | 10/boîte |
76.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
À utiliser avec les kits de démarrage de ferrules SGE SilTite
- Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
- Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
- La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
- Idéales pour les applications à haute pression
- Température maximale : 500°CC (932°F)
- À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
Spécification
Métal | |
Toutes connexions | |
Ferrule | |
10/boîte |