Learn More
Trajan™ Seringues SGE™ pour vannes Rheodyne et Valco
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
Marque: Trajan™ 005300
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
- Les aiguilles font 2 po, sont de calibre 22 et font 0,028 po de diamètre externe
Spécification
22 G | |
0,71 mm | |
Seringue manuelle LC avec aiguille | |
Chaque | |
Arrondi | |
Fixe |
0,028 in | |
2 po | |
100F-LC | |
100 μl | |
Vannes Rheodyne et Valco |