Learn More
Trajan™ Seringues SGE™ pour vannes Rheodyne et Valco
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
Marque: Trajan™ 008505
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
- Les aiguilles font 2 po, sont de calibre 22 et font 0,028 po de diamètre externe
Spécification
± 1 % | |
0,028 in | |
2 po | |
51 mm | |
248°F | |
2.5MDR-LC-GT | |
2,5 ml | |
Arrondi | |
Amovible |
22 G | |
0,71 mm | |
2 po | |
Seringue manuelle LC avec aiguille | |
120°C | |
Chaque | |
51 mm | |
Vannes Rheodyne et Valco |