Learn More
SGE™ Seringues avec vannes
Prééquipées d’une aiguille et d’une vanne amovibles ou d’une vanne Luer-Lock
Marque: SGE™ 008510
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Faible report de seringues
- Réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques
- Récupération accrue des analytes
- Idéales pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection
- Matériau : Verre borosilicaté, piston en PTFE (étanche au gaz)
Avec aiguille amovible
- Longueur de l’aiguille : 50 mm (2 po)
- Jauge : 23
- Diamètre externe : 0,63mm
- Diamètre intérieur : 0,2mm
- Pointe conique
Spécification
Verre borosilicaté, PTFE (piston) | |
Pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection | |
2 po | |
Seringue | |
Cône |
23 G | |
2 po | |
50 mm | |
2,5 ml | |
Amovible |