Learn More
Trajan™ Revêtement SPI Varian
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 092030
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10107210
  • 270.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 24-10-2022
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
Spécification
Liner en SPI
5/boîte
0,8 mm
Instruments Varian GC
54 mm
0,25 mm de restriction
4,6 mm