Learn More
SGI-1776, MedChemExpress
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
166.05€ - 810.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | SGI-1776 |
---|---|
CAS | 1025065-69-3 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C20H22F3N5O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16485618
![]() |
Medchem Express
HY-13287 |
10 mg |
311.85€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16471787
![]() |
Medchem Express
HY-13287 |
50 mg |
810.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16448317
![]() |
Medchem Express
HY-13287 |
5 mg |
166.05€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.Specifications
SGI-1776 | |
Blanc | |
C20H22F3N5O | |
CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4 | |
405.42 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
1025065-69-3 | |
Research | |
DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic) | |
405.42 | |
98.67% | |
Solid |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.