Learn More
SGK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SGK3 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830564
|
Proteintech
12699-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820564
|
Proteintech
12699-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family and encodes a phosphoprotein with a PX (phox homology) domain. The protein phosphorylates several target proteins and has a role in neutral amino acid transport and activation of potassium and chloride channels. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.Spécification
SGK3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8R4V0, Q96BR1, Q9ERE3 | |
170755, 171498, 23678 | |
SGK3 Fusion Protein Ag3149 | |
Primary | |
-20°C | |
SGK3 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CISK, SGK3, SGKL | |
Sgk3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |