Learn More
Thermo Scientific™ Étuves à hybridation Shake ’n’ Stack™
Gagnez un espace précieux dans votre laboratoire grâce à ces étuves et leur structure empilable qui offrent un gain de place et une excellente uniformité et qui conviennent parfaitement aux laboratoires de biologie moléculaire.
4050.00€ - 4472.00€
Produits 4
Code produit Marque Comprend Tension Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Tension Prix Quantité et disponibilité  
11783017 Thermo Scientific™
6242
10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 220V 4050.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10574724 Thermo Scientific™
6240
Shaker platform, 10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 220V 4170.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12465821 Thermo Scientific™
6241
Shaker platform, 10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 110V 4472.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
12475821 Thermo Scientific™
6243
10-bottle capacity rotisserie, adjustable feet, drip tray, manual 110V 4180.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Caractéristiques Principales :
  • Contrôle précis de la température pour de meilleurs résultats expérimentaux
  • Excellente uniformité thermique pour des résultats reproductibles et un faible bruit de fond
  • Plusieurs fixations de rôtisserie permettant un large choix de consommables Fonction rôtisserie/plateforme d’agitation interchangeable pour les procédures d’hybridation et de lavage
  • Format empilable pour une meilleure utilisation de l’espace de laboratoire
  • Vitesses variables pour une optimisation des protocoles
Compatible avec :
  • Plateforme d’agitation (222000) : Mouvement de balancier linéaire adapté pour le lavage de membranes et la décoloration de gels. Vitesse variable contrôlée ; fonction rapidement et facilement interchangeable avec la rôtisserie.
  • Deux flacons de médium, une pince à flacons, une grille et un guide d’hybridation (222060)
  • Rôtisserie en acier inoxydable, clips de 35 mm, capacité de 10 flacons (222041)
  • Rôtisserie en plastique Delrin™, supports de 35 mm, capacité de 10 flacons (supporte les flacons grands, moyens ou petits) (222032)
  • Rôtisserie en acier inoxydable, clips de 70 mm, capacité de 4 flacons (222033)
  • Rôtisserie en plastique Delrin pour tubes jetables : supporte jusqu’à 25 tubes de 15 ml et 30 tubes de 50 ml (222042)
  • Rôtisserie en plastique Delrin pour tubes jetables : supporte jusqu’à 50 tubes de 15 ml et 16 tubes de 50 ml (222043)
  • Rôtisserie en plastique Delrin pour tubes jetables : supporte jusqu’à 44 tubes de 50 ml (222044)
  • Bac égouttoir (222051)
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.