Learn More
Epredia™ Pinces à dissection à pointe large Shandon™
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Shandon™.
20.40€ - 41.20€
Code produit | Marque | Qualité | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15674444
|
Epredia™
6303 |
Étalon | 5,5 po |
20.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15617175
|
Epredia™
76301 |
Premium | 4.5 in. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15614454
|
Epredia™
76302 |
Premium | 5 in. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Thermo Scientific™ Shandon™. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Caractéristiques :- Durcies, trempées et passivées
- Polies et nettoyées électroniquement, pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes