Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ ColorFrost™ Plus
Améliorez l'adhérence cellulaire grâce aux lames en verre chargé positivement Epredia™ ShandonTM ColorFrostTM Plus.
34.90€ - 725.00€
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12627976
|
Epredia™
6776214 |
Blanc | 1440/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12608106
|
Epredia™
6776214CS |
Blanc | 1440/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12668016
|
Epredia™
9991001 |
Bleu | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12678016
|
Epredia™
9991002 |
Jaune | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12688016
|
Epredia™
9991003 |
Vert | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12698016
|
Epredia™
9991004 |
Rose | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12608026
|
Epredia™
9991009 |
Lavande | 100/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12618026
|
Epredia™
9991011 |
Orange foncé | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12628026
|
Epredia™
9991012 |
Brun clair | 100/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12638026
|
Epredia™
9991013 |
Turquoise | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12648026
|
Epredia™
9991014 |
Doré | 100 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Améliorez l'adhérence cellulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ ColorFrost™ Plus, fabriquées en verre chargé positivement, sans revêtement.
- La charge électrostatique attire les coupes de tissus et les préparations cytologiques et les fixe à la lame
- Plus besoin de recourir aux adhésifs spéciaux ou à un enrobage de protéines
- Évitent la coloration de fond
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Oui | |
Lame de microscope |