Learn More
Epredia™ Lames de rechange pour scie à os manuelle Shandon™
Lames à utiliser avec la scie à os manuelle Shandon.
76.85€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Scie à os manuelle à double lame (1001797) |
---|---|
Comprend | Les jeux de lames de rechange incluent les pièces de liaison |
Longueur (impériale) | 7 po |
Longueur (métrique) | 17,8 cm |
Largeur (impériale) | 9 po |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15210289
|
Epredia™
1001798 |
Lames de rechange, épaisses |
76.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Découpez facilement un grand nombre d'os, y compris des têtes fémorales difficiles à découper, grâce à la scie à os manuelle à double lame Thermo Scientific™ Shandon™. Cette scie permet de réaliser des découpes parallèles et simultanées pour permettre le retrait d'une coupe d'os à traiter.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw.Spécification
Scie à os manuelle à double lame (1001797) | |
7 po | |
9 po |
Les jeux de lames de rechange incluent les pièces de liaison | |
17,8 cm | |
22,9 cm |