Learn More
Epredia™ Accessoires pour automate de déhydratation des tissus Shandon™ Excelsior™ AS
Préservez l’automate de déshydratation des tissus Shandon™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour automate de déhydratation des tissus Shandon Excelsior AS.
27.25€ - 1565.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12638156
|
Epredia™
A78410023 |
Kit d’adaptation de cuve pour rejet extérieur |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12648156
|
Epredia™
A78410024 |
Kit d’adaptation pour rejet extérieur principal |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12683156
|
Epredia™
A78410026 |
Flacon de stockage |
65.25€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12678156
|
Epredia™
A78410027 |
Kit de récupération de la paraffine - 1 bac, 1 couvercle |
229.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12608346
|
Epredia™
B35210007 |
Récipient porte-panier |
27.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13470487
|
Epredia™
7411258 |
Filtre à vapeurs (charbon actif) |
1565.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12764856
|
Epredia™
B9990612CS |
Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium) |
1455.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12658156
|
Epredia™
A78410025 |
Panier organisé, 6 compartiments |
219.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15594280
|
Epredia™
A82310038 |
Panier organisé, 6 compartiments |
956.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12688156
|
Epredia™
A78410029 |
Monitor Clamp Kit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Préservez le dispositif de traitement des tissus Shandon™ Excelsior™ AS grâce aux accessoires pour automate de déshydratation des tissus Shandon Excelsior AS.
Caractéristiques du produit :- Conception pour micro-ondes permettant le prétraitement des tissus
- Capacité de rangement de 300 cassettes dans six demi–paniers
Alertes de commande :
Les demi-paniers sont compatibles entre eux, mais peuvent également être associés aux paniers de 222 cassettes ou aux paniers SecureSette Excelsior ES
Inclut :
Six demi-paniers de 50 cassettes, guide d’utilisation et instructions de chargement
Compatibles avec :
Automate de déshydratation des tissus Excelsior ES